Orders LinkContactUsLinkComponent
Closed caps, PTFE lined
Closed caps, PTFE lined
PTFE faced silicone liner, 24-414, bianco
Codice catalogo EPSCB267-2414UBB
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   EP SCIENTIFIC
Closed caps, PTFE lined
Codice catalogo EPSCB267-2414UBB
Nome del fornitore:  EP SCIENTIFIC
   Produzione a basso impatto
Closed caps, PTFE lined
Closed caps, PTFE lined
PTFE faced silicone liner, 24-414, bianco
Price
130.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 144 ST
Product Details & Documents
These PTFE-lined closed caps are replacement caps for Thermo Scientific glass environmental sample bottles, jars, jugs and vials.
The PTFE liner is bonded to the cap so it won't fall out or become separated from the cap.
Specifiche
  • Filettatura:
    24-414
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    PTFE faced silicone liner
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    EPSCB267-2414UBB
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement