Specifiche
- Conf:25 Tests
- Descrizione:Singlepath® E. coli 0157
- Seq:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
L'EHEC (Escherichia coli enteroemorragica) è in grado di causare malattie potenzialmente mortali, in particolare in pazienti immunodepressi, bambini e anziani. Per quanto la causa più comune di EHEC sia l'E. coli O157, altri sierotipi, come O26, O45, O103, O111, O121 e O145, sono a loro volta cause frequenti di infezione. I sintomi tipici sono forte dolore addominale e diarrea, inizialmente acquosa ma che spesso diventa ematica. E. coli è una famiglia di bacilli Gram negativi, asporigeni, anaerobi facoltativi. Tra i ceppi di E. coli patogeni, i produttori di verotossina (STEC o VTEC) hanno assunto particolare importanza negli ultimi anni. Il gruppo di E. coli enteroemorragica (EHEC), con il suo sierotipo O157:H7, altamente patogeno, è particolarmente importante da questo punto di vista. Le principali fonti di infezione sono cibi di origine animale contaminati, crudi o non sufficientemente riscaldati, come carni e prodotti lattiero-caseari. Il serbatoio dell'EHEC è l'apparato digerente dei ruminanti. I microorganismi possono penetrare negli alimenti durante la lavorazione della carne e dei prodotti lattiero-caseari in condizioni igieniche inadeguate. Il drastico aumento dell'incidenza di contaminazione del cibo da E. coli O157 impone metodi di rilevamento rapidi e affidabili. Test rapidi innovativi facilitano lo screening degli organismi patogeni. Set di test completi per il rilevamento di patogeni e tossine. Il formato a passaggio singolo riduce la possibilità di errori durante la manipolazione. Oltre ai test per la causa di infezione più comune, E. coli O157, esiste un protocollo di screening a 24 ore per VTEC, tra cui E. coli O104:H4, basato su arricchimento Rapidcult™ E. coli combinato al rilevamento con Duopath® Verotoxins.
- Facile da usare, è sufficiente aggiungere il campione e leggere i risultati
- Sicuro, con positività o negatività dei risultati chiara e leggibile grazie al controllo positivo integrato
- Affidabile, sensibile quanto i metodi ufficiali con terreni di coltura
- Conveniente, con risultati rapidi per risparmiare costi di manodopera e inventario