Test a flusso laterale per Campylobacter, Singlepath® Campylobacter
Product Details & Documents
La campilobatteriosi è un'infezione causata da Campylobacter, con maggiore frequenza C. jejuni. Provoca diarrea o dissenteria infiammatoria, a volte emorragica, con crampi, febbre e dolore addominale. La sindrome di Guillain-Barré (GBS), una patologia neurologica invalidante, nonché l'artrite reattiva, sono state a loro volta associate a infezioni recenti causate da alcuni ceppi di C. jejuni. C. lari e C. upsaliensis. Campylobacter spp. ha un'elevata infettività e per provocare la malattia sono sufficienti appena 500 batteri. La crescente domanda di test per Campylobacter nell'industria alimentare è volta ad adempiere alle normative sui livelli di Campylobacter nel pollame. Per la maggior parte, Campylobacter spp. è relativamente inattivo a livello metabolico, il che rende difficile l'identificazione basata su caratteristiche biochimiche. Attualmente, le tecniche più comunemente impiegate per il test di prodotti alimentari per Campylobacter sono metodi tradizionali basati su terreni di coltura. Test rapidi innovativi facilitano lo screening degli organismi patogeni. Il formato a passaggio singolo riduce la possibilità di errori durante la manipolazione.
- Facile da usare, è sufficiente aggiungere il campione e leggere i risultati
- Sicuro, con positività o negatività dei risultati chiara e leggibile grazie al controllo positivo integrato
- Affidabile, sensibile quanto i metodi ufficiali con terreni di coltura
- Conveniente, con risultati rapidi per risparmiare costi di manodopera e inventario
: A norma AOAC-RI
Specifiche
Specifiche
- Conf:25 Tests
- Descrizione:Singlepath® per Campylobacter
Specifiche
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoStandardConfDisponibilitàPrice
- Brodo Bolton (base) GranuCult™Brodo Bolton (base) GranuCult™1.00068.0500ISO 10272500 gLog in per disponibilità1 * 500 g - SFr. 518.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoConfDisponibilitàPrice
- Supplemento selettivo per brodo BoltonSupplemento selettivo per brodo Bolton1.00079.001010 VialLog in per disponibilità1 * 10 Vial - SFr. 685.00