Q Path® Isomount 2000
Supplier: VWR Chemicals
Certificates
About this item
Montaggio sulla base di alcol isopropilico. Compatibile con la maggior parte degli agenti alternativi ai solventi. Adatto per montaggio manuale e automatizzato di vetrini. Flacone in PET da 500 ml.
- Montaggio meno tossico
- Qualità approvata
- Tempo di essiccazione: 20 minuti
Related Information
Certificates
Search by Lot Number23895699.pdf
SDS
spec_VWRQ05547535 spec_VWRQ05547536
Product specification
Frequently Bought Together