Scalette richiudibili
Catalog # 139-0426
Supplier: GUENZBURGER STEIGTECHNIK
Specifications
- N. di passi:3
- Descrizione:Scaletta richiudibile
- Altezza:of the top step: 640 mm
- Seq:01
- L×P×A:820×550×640 mm
- Working reach up to approx.:2700 mm
- Altezza piattaforma:640 mm
- Conf:1
- Peso:9 kg
Specifications
About this item
Scalette richiudibili con impugnatura, doppie guide laterali resistenti, gradini in alluminio con nervature (205 x 360 mm), staffa ripiegabile e vassoio portautensili.
- Piedini antiscivolo
- Robuste e sicure
- Solo 125 mm di profondità quando ripiegata
- Qualità garantita 15 anni
Certifications: Certificate TÜV.