Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Pipette
Pipettatori
Accessories for pipette controller
Accessories for pipette controller
Accessories for pipette controller
Codice catalogo BELC1225-88050
Nome del fornitore:
BELLCO GLASS
Espandi l'immagine
Accessories for pipette controller
Codice catalogo BELC1225-88050
Nome del fornitore:
BELLCO GLASS
Specifiche
Descrizione:
Tissue culture nose piece, retrofit kit
Conf:
1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Dettagli del prodotto
Dettagli del prodotto