Orders LinkContactUsLinkComponent
Sonde
Nome del fornitore:   Testo
Sonde
Nome del fornitore:  Testo
Certificates
Sonde
14 varianti
Product Details & Documents
Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature. Humidity sensor is durable and traceable to international humidity standards, such as ILAC, PTB and NIST. Thus, even after years of use you can still count on measurement results that are reliable and correct.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Range di misura
    Accuratezza
    Disponibilità
    Price
  • TEST0628.7516
    Sonda per misurazioni in superficie, cavo fisso (2 m)
    Sonda per misurazioni in superficie, cavo fisso (2 m)
    −50…+80 °C
    ±0,2 °C (0...+70 °C)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 93.90
    SFr. 93.90
    1 * 1 ST
       SFr. 93.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEST0628.7516
  • 620-1851
    Con manicotto in alluminio, IP 65
    Con manicotto in alluminio, IP 65
    −30…+90 °C
    ±0,2 °C (0...+70 °C)
    ±0,5 °C (range restante)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 59.40
    SFr. 59.40
    1 * 1 ST
       SFr. 59.40
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    620-1851
  • 620-1852
    Sonda NTC, a snodo (Ø×L: 3×38 mm), IP 54
    Sonda NTC, a snodo (Ø×L: 3×38 mm), IP 54
    −20…+70 °C
    ±0,2 °C (−20...+40 °C)
    ±0,4 °C (+40,1...+70 °C)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 48.70
    SFr. 48.70
    1 * 1 ST
       SFr. 48.70
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    620-1852
  • 620-1819
    Sonda, immersione precisa, penetrazione con cavo da 1,5 m, IP 67
    Sonda, immersione precisa, penetrazione con cavo da 1,5 m, IP 67
    −35…+80 °C
    ±0,2 (-25...+74,9); ±0,4 %
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 78.40
    SFr. 78.40
    1 * 1 ST
       SFr. 78.40
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    620-1819
  • 620-1984
    Sonda, immersione precisa, penetrazione con cavo da 6 m, IP 67
    Sonda, immersione precisa, penetrazione con cavo da 6 m, IP 67
    −35…+80 °C
    ±0,2 °C (da −25 a +74,9 °C)
    ±0,4 °C (range restante)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 101.00
    SFr. 101.00
    1 * 1 ST
       SFr. 101.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    620-1984
  • 620-1972
    Sonda per temperatura e umidità, 12 mm
    Sonda per temperatura e umidità, 12 mm
    −20…+70 °C; 0 - 100 % RH
    ±0,3 °C
    ±2% UR a +25 °C (2 - 98% UR)
    ±0,03% UR/K
    ±1 cifra
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 258.00
    SFr. 258.00
    1 * 1 ST
       SFr. 258.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    620-1972
  • 620-2362
    Sonda NTC, per penetrazione, con cavo a nastro (2 m), IP 54, cavo fisso
    Sonda NTC, per penetrazione, con cavo a nastro (2 m), IP 54, cavo fisso
    −40…+125 °C
    ±0,5% vm (+100... +125 °C)
    ±0,2 °C (−25...+80 °C)
    ±0,4 °C (range restante)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 96.20
    SFr. 96.20
    1 * 1 ST
       SFr. 96.20
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    620-2362
  • TEST0615.2211
    Food probe stainless steel food sensor NTC (IP65) with TUC plug
    Food probe stainless steel food sensor NTC (IP65) with TUC plug
    −50…+150 °C
    T: ±0.2 °C
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 142.00
    SFr. 142.00
    1 * 1 ST
       SFr. 142.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEST0615.2211
  • 620-3319
    Sonda, ago, tipo T, 1,25 ml e 12 g
    Sonda, ago, tipo T, 1,25 ml e 12 g
    −50…+250 °C
    T: ±0.2 °C (–20...+70 °C); Class 1: (–40...350 °C)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 138.00
    SFr. 138.00
    1 * 1 ST
       SFr. 138.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    620-3319
  • 620-3320
    Sonda, tipo T, 500 mm
    Sonda, tipo T, 500 mm
    −50…+350 °C
    T: Class 1: (–25...+200 °C)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 74.90
    SFr. 74.90
    1 * 1 ST
       SFr. 74.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    620-3320
  • 620-1818
    Puntale di misurazione a immersione flessibile, per masse ridotte, TC tipo K
    Puntale di misurazione a immersione flessibile, per masse ridotte, TC tipo K
    −200…+1000 °C
    T: Class 1: (–40...+1000 °C)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 181.00
    SFr. 181.00
    1 * 1 ST
       SFr. 181.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    620-1818
  • TEST0572.9001
    Sonda TC, per penetrazione, con cavo a nastro (2 m), tipo K, IP 54
    Sonda TC, per penetrazione, con cavo a nastro (2 m), tipo K, IP 54
    −40…+220 °C
    T: Class 1: (–40...+1000 °C)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 67.70
    SFr. 67.70
    1 * 1 ST
       SFr. 67.70
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEST0572.9001
  • 620-1821
    Sonda TC fissa con manicotto in acciaio inox, tipo K
    Sonda TC fissa con manicotto in acciaio inox, tipo K
    −50…+205 °C
    T: Class 2: (<–25 and >+200 °C)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 66.50
    SFr. 66.50
    1 * 1 ST
       SFr. 66.50
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    620-1821
  • TEST0615.3311
    NTC food probe (IP 67) with PTFE cable up to 250 °C, fixed cable 1,5 m, stainless steel
    NTC food probe (IP 67) with PTFE cable up to 250 °C, fixed cable 1,5 m, stainless steel
    −50...+150 °C
    ±0,5% of m.v. (100...150 °C); ±0,2 °C (−25...+74,9 °C); ±0,4 °C (Remaining measuring range)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 173.00
    SFr. 173.00
    1 * 1 ST
       SFr. 173.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEST0615.3311