Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryogenic vials, Cryovials®
Cryogenic vials, Cryovials®
Marketsource
Nome del fornitore:   BIOZYM
Cryogenic vials, Cryovials®
Nome del fornitore:  BIOZYM
Marketsource
Certificates
Cryogenic vials, Cryovials®
19 varianti
Product Details & Documents
These cryogenic vials made from PP are used for optimum storage of a variety of biological materials such as cell cultures, sera and blood components.
  • Gamma sterilised and DNA-, DNAse-, RNAse- and pyrogen free
  • Silicone sealing ring for safe and dense closure
  • Vertical lids for tight fingers
  • White, scratch-resistant label
  • Perfect sample visibility through clear vascular walls
  • Snap-in thread for all free-standing tubes
Documents
Product Family Options
With external thread and lid seal
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Fondo
    Ø×A
    Tappo incluso
    Disponibilità
    Price
  • 1,20 ml
    Freestanding
    12,5×43 mm
    Yes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 29.80
    SFr. 29.80
    1 * 100 ST
       SFr. 29.80
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 2,00 ml
    Conical bottom
    12,5×49 mm
    Yes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 29.80
    SFr. 29.80
    1 * 100 ST
       SFr. 29.80
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 2,00 ml
    Freestanding
    12,5×48 mm
    Yes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 29.80
    SFr. 29.80
    1 * 100 ST
       SFr. 29.80
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 3,00 ml
    Freestanding
    12,5×72 mm
    Yes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 33.52
    SFr. 33.52
    1 * 100 ST
       SFr. 33.52
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 4,00 ml
    Freestanding
    12,5×72 mm
    Yes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 33.15
    SFr. 33.15
    1 * 100 ST
       SFr. 33.15
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5,00 ml
    Freestanding
    12,5×92 mm
    Yes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 37.24
    SFr. 37.24
    1 * 100 ST
       SFr. 37.24
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
With external thread and silicone seal ring
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Fondo
    Ø×A
    Tappo incluso
    Disponibilità
    Price
  • 1,20 ml
    Freestanding
    12,5×43 mm
    Yes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 29.33
    SFr. 29.33
    1 * 100 ST
       SFr. 29.33
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 2,00 ml
    Conical bottom
    12,5×48 mm
    Yes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 35.94
    SFr. 35.94
    1 * 100 ST
       SFr. 35.94
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 2,00 ml
    Freestanding
    12,5×49 mm
    Yes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 28.86
    SFr. 28.86
    1 * 100 ST
       SFr. 28.86
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 3,00 ml
    Freestanding
    12,5×72 mm
    Yes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 33.05
    SFr. 33.05
    1 * 100 ST
       SFr. 33.05
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 4,00 ml
    Freestanding
    12,5×78 mm
    Yes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 39.57
    SFr. 39.57
    1 * 100 ST
       SFr. 39.57
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5,00 ml
    Freestanding
    12,5×92 mm
    Yes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 40.97
    SFr. 40.97
    1 * 100 ST
       SFr. 40.97
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 10,00 ml
    Freestanding
    17,0×84 mm
    Yes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 24.21
    SFr. 24.21
    1 * 50 ST
       SFr. 24.21
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
With internal thread and silicone seal ring
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Fondo
    Ø×A
    Tappo incluso
    Disponibilità
    Price
  • 1,20 ml
    Freestanding
    12,5×43 mm
    Yes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 35.85
    SFr. 35.85
    1 * 100 ST
       SFr. 35.85
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 2,00 ml
    Freestanding
    12,5×49 mm
    Yes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 36.31
    SFr. 36.31
    1 * 100 ST
       SFr. 36.31
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 2,00 ml
    Conical bottom
    12,5×48 mm
    Yes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 46.09
    SFr. 46.09
    1 * 100 ST
       SFr. 46.09
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 4,00 ml
    Conical bottom
    12,5×72 mm
    Yes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 53.07
    SFr. 53.07
    1 * 100 ST
       SFr. 53.07
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 4,00 ml
    Freestanding
    12,5×72 mm
    Yes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 53.07
    SFr. 53.07
    1 * 100 ST
       SFr. 53.07
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5,00 ml
    Conical bottom
    12,5×92 mm
    Yes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 62.38
    SFr. 62.38
    1 * 100 ST
       SFr. 62.38
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
Cap inserts
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cap inserts for cryogenic vials, polypropylene
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 19.09
    SFr. 19.09
    1 * 500 ST
       SFr. 19.09
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cap inserts for cryogenic vials, polypropylene
    colori assortiti
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 19.09
    SFr. 19.09
    1 * 500 ST
       SFr. 19.09
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cap inserts for cryogenic vials, polypropylene
    giallo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 19.09
    SFr. 19.09
    1 * 500 ST
       SFr. 19.09
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cap inserts for cryogenic vials, polypropylene
    verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 19.09
    SFr. 19.09
    1 * 500 ST
       SFr. 19.09
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cap inserts for cryogenic vials, polypropylene
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 19.09
    SFr. 19.09
    1 * 500 ST
       SFr. 19.09
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cap inserts for cryogenic vials, polypropylene
    rosso
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 19.09
    SFr. 19.09
    1 * 500 ST
       SFr. 19.09
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Aluminium stand for up to 5 tubes of sizes 1 and 2 ml
    Aluminium stand for up to 5 tubes of sizes 1 and 2 ml
    BZYM710550
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST - SFr. 16.29