Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips, PreCision Line
Pipette tips, PreCision Line
Marketsource
Nome del fornitore:   BIOZYM
Pipette tips, PreCision Line
Nome del fornitore:  BIOZYM
Marketsource
Certificates
Pipette tips, PreCision Line
18 varianti
Product Details & Documents
Transparent, yellow or blue; sterile or non sterile.
  • Free from DNase, RNase, ATP, pyrogens, additive, dispersant, wax and metals
  • Autoclavable
  • Produced under cleanroom conditions (VDI 2083 or class 1000/US-Fed. 209 H)
Certifications: DIN 12650
Product Family Options
For Eppendorf, Brand and Socorex pipettes
Informazioni sul prodotto
  • Stile punta
    Volume
    Sterili
    Per uso con
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • Crystal
    10 µl
    -
    10 µl Eppendorf, Brand and Socorex pipettes
    10 bags of 1000 tips
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BZYM760001
    Marketsource
  • Crystal
    10 µl
    -
    10 µl Eppendorf, Brand and Socorex pipettes
    50 bags of 1000 tips
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BZYM760003
    Marketsource
  • Crystal
    10 µl
    -
    10 µl Eppendorf, Brand and Socorex pipettes
    10 racks of 96 tips
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BZYM760005
    Marketsource
  • Crystal
    10 µl
    +
    10 µl Eppendorf, Brand and Socorex pipettes
    10 racks of 96 tips
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BZYM760008
    Marketsource
For Biozym PreCision, Biohit Proline, Gilson P-2 und P-10, Finn Digital, Rainin Pipet-Classic PR2 und PR10, Rainin Pipet-Lite SL-2 and SL-10 pipettes
Informazioni sul prodotto
  • Stile punta
    Volume
    Sterili
    Per uso con
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • Standard
    10 µl
    -
    10 µl Sartorius Proline, Gilson P-2/P-10, Rainin Pipet-Classic PR2/PR10 + Pipet-Lite SL-2/SL-10
    50 bags of 1000 tips
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BZYM760013
    Marketsource
For all popular pipettes
Informazioni sul prodotto
  • Stile punta
    Volume
    Sterili
    Per uso con
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • Yellow
    200 µl
    -
    200 µl pipettes
    10 bags of 1000 tips
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BZYM760201
    Marketsource
  • Yellow
    200 µl
    -
    200 µl pipettes
    50 bags of 1000 tips
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BZYM760203
    Marketsource
  • Yellow
    200 µl
    -
    200 µl pipettes
    10 racks of 96 tips
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BZYM760205
    Marketsource
  • Standard
    200 µl
    -
    200 µl pipettes
    10 bags of 1000 tips
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BZYM760211
    Marketsource
  • Standard
    200 µl
    -
    200 µl pipettes
    50 bags of 1000 tips
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BZYM760213
    Marketsource
  • Standard
    200 µl
    -
    200 µl pipettes
    10 racks of 96 tips
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BZYM760215
    Marketsource
  • Standard
    200 µl
    +
    200 µl pipettes
    10 racks of 96 tips
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BZYM760218
    Marketsource
  • Blue
    1000 µl
    -
    1000 µl pipettes
    10 bags of 1000 tips
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BZYM761001
    Marketsource
  • Blue
    1000 µl
    -
    1000 µl pipettes
    50 bags of 1000 tips
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BZYM761003
    Marketsource
  • Blue
    1000 µl
    -
    1000 µl pipettes
    10 racks of 96 tips
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BZYM761005
    Marketsource
  • Standard
    1000 µl
    -
    1000 µl pipettes
    10 bags of 1000 tips
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BZYM761011
    Marketsource
  • Standard
    1000 µl
    -
    1000 µl pipettes
    50 bags of 1000 tips
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BZYM761013
    Marketsource
  • Standard
    1000 µl
    +
    1000 µl pipettes
    10 racks of 96 tips
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BZYM761018