Orders LinkContactUsLinkComponent
Work jackets, Icon
Nome del fornitore:   FRISTADS KANSAS
Work jackets, Icon
Nome del fornitore:  FRISTADS KANSAS
Certificates
14 varianti
Product Details & Documents
Bi-coloured workers jacket made of 100% cotton.
  • Contrast stitching
  • Button front with storm flap
  • Angle-cut sleeves, adjustable cuffs and waistband
  • Broad back with yoke, reflector wings in side seams
  • Two chest pockets with pouch and flap, mobile phone pocket with zip and storm flap, inside pocket
  • Diagonal cut on front with integrated side pockets with internal pouch
Weight: 375 g/m²
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • KWIN100811576XS
  • KWIN100811576S
  • KWIN100811576M
  • KWIN100811576L
  • KWIN100811576XL
  • KWIN1008115762XL
  • KWIN1008115763XL
  • KWIN100811896XS
  • KWIN100811896S
  • KWIN100811896M
  • KWIN100811896L
  • KWIN100811896XL
  • KWIN1008118962XL
  • KWIN1008118963XL
  • Applicazioni per abiti:
  • Industrial
  • Industrial
  • Industrial
  • Industrial
  • Industrial
  • Industrial
  • Industrial
  • Industrial
  • Industrial
  • Industrial
  • Industrial
  • Industrial
  • Industrial
  • Industrial
  • Genere:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Tipo di chiusura:
  • Con bottoni
  • Con bottoni
  • Con bottoni
  • Con bottoni
  • Con bottoni
  • Con bottoni
  • Con bottoni
  • Con bottoni
  • Con bottoni
  • Con bottoni
  • Con bottoni
  • Con bottoni
  • Con bottoni
  • Con bottoni
  • Tessuto:
  • 100% cotton
  • 100% cotton
  • 100% cotton
  • 100% cotton
  • 100% cotton
  • 100% cotton
  • 100% cotton
  • 100% cotton
  • 100% cotton
  • 100% cotton
  • 100% cotton
  • 100% cotton
  • 100% cotton
  • 100% cotton
  • Peso:
  • 375 g/m²
  • 375 g/m²
  • 375 g/m²
  • 375 g/m²
  • 375 g/m²
  • 375 g/m²
  • 375 g/m²
  • 375 g/m²
  • 375 g/m²
  • 375 g/m²
  • 375 g/m²
  • 375 g/m²
  • 375 g/m²
  • 375 g/m²
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Taglia dell'abbigliamento
    Disponibilità
    Price
  • blu scuro/royal blue
    XS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
    SFr. 117.00
    1 * 1 ST
       SFr. 117.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100811576XS
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con bottoni
    Tessuto
    100% cotton
    Peso
    375 g/m²
  • blu scuro/royal blue
    S
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
    SFr. 117.00
    1 * 1 ST
       SFr. 117.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100811576S
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con bottoni
    Tessuto
    100% cotton
    Peso
    375 g/m²
  • blu scuro/royal blue
    M
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
    SFr. 117.00
    1 * 1 ST
       SFr. 117.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100811576M
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con bottoni
    Tessuto
    100% cotton
    Peso
    375 g/m²
  • blu scuro/royal blue
    L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
    SFr. 117.00
    1 * 1 ST
       SFr. 117.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100811576L
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con bottoni
    Tessuto
    100% cotton
    Peso
    375 g/m²
  • blu scuro/royal blue
    XL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
    SFr. 117.00
    1 * 1 ST
       SFr. 117.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100811576XL
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con bottoni
    Tessuto
    100% cotton
    Peso
    375 g/m²
  • blu scuro/royal blue
    XXL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
    SFr. 117.00
    1 * 1 ST
       SFr. 117.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN1008115762XL
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con bottoni
    Tessuto
    100% cotton
    Peso
    375 g/m²
  • blu scuro/royal blue
    3XL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
    SFr. 117.00
    1 * 1 ST
       SFr. 117.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN1008115763XL
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con bottoni
    Tessuto
    100% cotton
    Peso
    375 g/m²
  • grigio/nero
    XS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
    SFr. 117.00
    1 * 1 ST
       SFr. 117.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100811896XS
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con bottoni
    Tessuto
    100% cotton
    Peso
    375 g/m²
  • grigio/nero
    S
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
    SFr. 117.00
    1 * 1 ST
       SFr. 117.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100811896S
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con bottoni
    Tessuto
    100% cotton
    Peso
    375 g/m²
  • grigio/nero
    M
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
    SFr. 117.00
    1 * 1 ST
       SFr. 117.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100811896M
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con bottoni
    Tessuto
    100% cotton
    Peso
    375 g/m²
  • grigio/nero
    L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
    SFr. 117.00
    1 * 1 ST
       SFr. 117.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100811896L
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con bottoni
    Tessuto
    100% cotton
    Peso
    375 g/m²
  • grigio/nero
    XL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
    SFr. 117.00
    1 * 1 ST
       SFr. 117.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100811896XL
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con bottoni
    Tessuto
    100% cotton
    Peso
    375 g/m²
  • grigio/nero
    XXL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
    SFr. 117.00
    1 * 1 ST
       SFr. 117.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN1008118962XL
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con bottoni
    Tessuto
    100% cotton
    Peso
    375 g/m²
  • grigio/nero
    3XL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
    SFr. 117.00
    1 * 1 ST
       SFr. 117.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN1008118963XL
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con bottoni
    Tessuto
    100% cotton
    Peso
    375 g/m²