ContactUsLinkComponent
Acido cloridrico 5%, ARISTAR® per calibrazione in ICP
Acido cloridrico 5%, ARISTAR® per calibrazione in ICP
Codice catalogo 456494P
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
undefined
Acido cloridrico 5%, ARISTAR® per calibrazione in ICP
Codice catalogo 456494P
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
ADR:8,III
 :36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
UN:1789
 :GHS05
Numero CAS:7647-01-0
Formula:HCl
Numero MDL:MFCD00011324