YPD broth in polvere, per biotecnologie per biotecnologie
Codice catalogo J903-500G
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica per i solidi
- Conf:500 g
- Descrizione:YPD broth
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Utilizzato per la crescita e il mantenimento dei lieviti.
YPD broth is supplied as a pre-mixed powder which, when dissolved at 50 g/l of water, yields peptone (20 g/l), yeast extract (10 g/l), glucose (20 g/l).
Final pH of solution (25 °C): 6,5 ±0.5
Autoclave or sterile filter.