LB Broth liquido per biotecnologie
Catalog # J833-1L
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:1 L
- Descrizione:LB Broth liquido
Specifications
About this item
Utilizzato per la crescita e il mantenimento di E.coli. e usato per la preparazione di DNA plasmidico e proteine ricombinanti. Confezione per preparare 10×1 l di terreno.
- Ready to use liquid media
- Clear, yellow to brown liquid
One L of media contains 10 g sodium chloride, 10 g tryptone/case in peptone, 5 g yeast extract, bacteriological.
No growth detected in bioburden (Milliflex) (EQC) test.
pH (25 °C): 6,65 to 7,15.