YPD Media, liquido,per biotecnologie
1B1493-1L
:
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:1 L
- Descrizione:YPD Media, liquido
Un terreno completo per la propagazione e la manutenzione di lievito . La composizione è YPD ( w / v ) 1 % estratto di lievito , 2 % peptone , e 2 % D - glucosio .
pH (25 °C): 6,14 to 7,14