Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Soluzione Iodio di Lugol
Soluzione Iodio di Lugol stabilizzato
Soluzione Iodio di Lugol stabilizzato
Soluzione Iodio di Lugol stabilizzato
Catalog # 911520ZA
Supplier:
VWR Chemicals
CAS Number:
SDS
Certificates
Expand image
Soluzione Iodio di Lugol stabilizzato
Catalog # 911520ZA
Supplier:
VWR Chemicals
CAS Number:
SDS
Certificates
Specifications
Tipo di conf.:
bottiglia in plastica
Conf:
1 L
Seq:
5037
Environmentally Preferable:
Specifications
About this item
Product Details
Documentation
:
Product Details
Documentation