Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Q Path® Formaldehyde Neutraliser
VWR® Q Path® Formaldehyde Neutraliser
Neutralizzatore di formaldeide Q Path®, Bidone in plastica
Codice catalogo 00699030.
Nome del fornitore:   VWR Chemicals
VWR® Q Path® Formaldehyde Neutraliser
Codice catalogo 00699030.
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
VWR® Q Path® Formaldehyde Neutraliser
VWR® Q Path® Formaldehyde Neutraliser
Neutralizzatore di formaldeide Q Path®, Bidone in plastica
Price
SFr. 122.00
Log in per disponibilità
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Acidic neutraliser and pre-cleaner based on organic acid.
125 g di neutralizzante sono utilizzati per preparare 1 l di formalina 4%. Agitare, aspettare 24 ore e il processo sarà completo.
Specifiche
  • Descrizione:
    Neutralizzatore di formaldeide Q Path®
  • Tipo di conf.:
    Bidone in plastica
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..