VWR® Q Path®, Stick on (adesivo cellulare) per microscopia
Catalog # 11047600.
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:500 mL
- Descrizione:Stick on (Cell adhesive) Q Path®
Specifications
About this item
Colla utilizzata per il miglioramento dell'adesività delle sezioni istologiche ai vetrini. Alternativa ad albumina-glicerolo