Sodio solfato decaidrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR®
Katalognr. 84851.290
Anbieter: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:1 kg
- Seq:4024
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay:Min. 99.0 %
- pH (5 %):5.2 - 9.2
- Heavy metals (as Pb):Max. 3 ppm
- Insolubility in water:Max. 100 ppm
- Cl (Chloride):Max. 5 ppm
- PO4 (Phosphate):Max. 5 ppm
- Ca (Calcium):Max. 50 ppm
- Fe (Iron):Max. 5 ppm
- K (Potassium):Max. 50 ppm
- Mg (Magnesium):Max. 30 ppm
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:322.2 g/mol
Merck-Index:13,08755
Siedepunkt:1429 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:32.4 °C
Dichte:1.464 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Ambiente
EINECS:231-820-9
CAS-Nummer:7727-73-3
Formel:Na₂SO₄·10H₂O
MDL-Nummer:MFCD00149189