2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Codice catalogo MOLEM45141459-5G
Nome del fornitore: Molekula
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g
- Seq:3173
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:265.3518 g/mol
Numero CAS:69045-83-6
Formula:C₆H₂Cl₅N
Numero MDL:MFCD03701543