Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
3-[(3-Colamido propil) dimetil ammonio]-1-propan solfonato (CHAPS) 5% in soluzione acquosa
3-[(3-Colamido propil) dimetil ammonio]-1-propan solfonato (CHAPS) 5% in soluzione acquosa
Catalog # DG097
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  
3-[(3-Colamido propil) dimetil ammonio]-1-propan solfonato (CHAPS) 5% in soluzione acquosa
Catalog # DG097
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle
  • Conf:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Specifications
About this item
 :
 :614.89 g/mol
Storage Temperature:Refrigerata
CAS Number:75621-03-3
Formula:C₃₂H₅₈N₂O₇S
MDL Number:MFCD00081083