3-[(3-Colamido propil) dimetil ammonio]-1-propan solfonato (CHAPS) 10% in soluzione acquosa, per analisi
Catalog # N907-1L
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:614.89 g/mol
:GHS07
Storage Temperature:Refrigerata
CAS Number:75621-03-3
Formula:C₃₂H₅₈N₂O₇S
MDL Number:MFCD00081083