ContactUsLinkComponent
Choline chloride-[trimethyl-²H₉] (98% D)
Choline chloride-[trimethyl-²H₉] (98% D)
Codice catalogo CAMBDLM-549-1
Nome del fornitore:  CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Numero CAS:  
Choline chloride-[trimethyl-²H₉] (98% D)
Codice catalogo CAMBDLM-549-1
Nome del fornitore:  CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1 g
  • Seq:
    3047
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
Numero CAS:61037-86-3
Formula:C₅H₅D₉ClNO
Numero MDL:MFCD00143968