Fenolo : Cloroformio : Alcol amilico (125:24:1) (v/v/v) ≥99.0%, Biotechnology Grade
Codice catalogo E277-400ML
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:400 mL
- Seq:2665
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Abs.@ 330 nm:0.2
- Abs.@ 405 nm :0.1
- Abs.@ 510 nm :0.1
- pH @ 25 °C:4.3 – 4.7
- Purity:99.0
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
UN:2810
ADR:6.1,II
:GHS06
:GHS05
:GHS08
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:136112-00-0
Numero MDL:MFCD00133763