Microlab 600 Bubble libero Prime (BFP) siringhe
Supplier: HAMILTON BONADUZ
Certificates
About this item
The Free Prime (BFP) siringa Bubble è specificamente progettato per la serie Microlab® 600 e l'unico tipo di siringa compatibile con lo strumento. Esso ha una punta conica stantuffo che si estende attraverso la terminazione filettato e nella valvola. Questo design unico espelle l'aria dalla siringa e valvola di diminuire il numero di cicli necessari priming.
Siringhe SaltLine dovrebbero essere usati quando si lavora con soluzioni che hanno una concentrazione di sale.
Frequently Bought Together