ContactUsLinkComponent
Acido o-fosforico 0.667 mol/l (2 N)
Acido o-fosforico 0.667 mol/l (2 N)
Catalog # PRLS89269.360
Supplier:  PROLABO CMP
CAS Number:  
Acido o-fosforico 0.667 mol/l (2 N)
Catalog # PRLS89269.360
Supplier:  PROLABO CMP
CAS Number:  
Specifications
  • Conf:
    5 L
  • Seq:
    5190
Specifications
About this item
 :
 :98 g/mol
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:231-633-2
UN:1805
ADR:8,III
CAS Number:7664-38-2
Formula:H₃PO₄
MDL Number:MFCD00011340