Orders LinkContactUsLinkComponent
1,3-Propandiolo
1,3-Propandiolo
20 kg
Codice catalogo MSPP5495260000
Marketsource
Nome del fornitore:   MARKET SOURCE PART PROCESS
1,3-Propandiolo
Codice catalogo MSPP5495260000
Nome del fornitore:  MARKET SOURCE PART PROCESS
Marketsource
Numero CAS:  504-63-2
1,3-Propandiolo
20 kg
Numero CAS:  504-63-2
Price
SFr. 438.00
Log in per disponibilità
1 * 20 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
  • Numero CAS:504-63-2
  • Formula:HO(CH₂)₃OH
  • Numero MDL:MFCD00002949
  • Molecular Weight:76.1 g/mol
  • IndexMerck:12,09845
  • Punto di ebollizione:214 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–32 °C
  • Densità:1,0597 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:207-997-3
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    20 kg
Specifiche