Sodio tiosolfato 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur.
Catalog # CMPL3007300
Supplier: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:158.11 g/mol
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:231-867-5
CAS Number:7772-98-7
Formula:Na₂S₂O₃
MDL Number:MFCD00003499