ContactUsLinkComponent
Sodio tiosolfato 0.039 mol/l (0.039 N) in soluzione acquosa
  88946.320
 :  
undefined
Sodio tiosolfato 0.039 mol/l (0.039 N) in soluzione acquosa
  88946.320
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Environmentally Preferable:
 : Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
 :
 :158.11 g/mol
 :Ambiente
 :231-867-5
 :7772-98-7
 :Na₂S₂O₃
 :MFCD00003499