ContactUsLinkComponent
Sodio tiosolfato 0.025 mol/l (0.025 N) in soluzione acquosa
Sodio tiosolfato 0.025 mol/l (0.025 N) in soluzione acquosa
Codice catalogo HACH2409353
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Sodio tiosolfato 0.025 mol/l (0.025 N) in soluzione acquosa
Codice catalogo HACH2409353
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
 :
 :158.11 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-867-5
Numero CAS:7772-98-7
Formula:Na₂S₂O₃
Numero MDL:MFCD00003499