ContactUsLinkComponent
Sodio tiosolfato 0.0113 mol/l (0.0113 N) in soluzione acquosa
Sodio tiosolfato 0.0113 mol/l (0.0113 N) in soluzione acquosa
Catalog # HACH2409032
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Sodio tiosolfato 0.0113 mol/l (0.0113 N) in soluzione acquosa
Catalog # HACH2409032
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle
  • Conf:
    100 mL
  • Seq:
    2440
  • Environmentally Preferable:
Specifications
About this item
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
 :
 :158.11 g/mol
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:231-867-5
CAS Number:7772-98-7
Formula:Na₂S₂O₃
MDL Number:MFCD00003499