Orders LinkContactUsLinkComponent
Bromocresolo
100
Codice catalogo LOVI511760
Nome del fornitore:   Lovibond
Bromocresolo
Codice catalogo LOVI511760
Nome del fornitore:  Lovibond
Numero CAS:  76-60-8
Bromocresolo
Bromocresolo
100
Numero CAS:  76-60-8
Price
SFr. 56.30
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Sinonimi:  3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • Numero CAS:76-60-8
  • Formula:C₂₁H₁₄Br₄O₅S
  • Numero MDL:MFCD00005874
  • Molecular Weight:698.02 g/mol
  • IndexMerck:13,01370
  • Punto di fusione:217…218 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-972-8
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    100
Specifiche