ContactUsLinkComponent
Arancio metile 0,5 g/L in soluzione acquosa
Arancio metile 0,5 g/L in soluzione acquosa
Catalog # HACH14849
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Arancio metile 0,5 g/L in soluzione acquosa
Catalog # HACH14849
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
About this item
 :
 :327.34 g/mol
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:208-925-3
CAS Number:547-58-0
Formula:C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MDL Number:MFCD00007502