Buffer, TAE solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Buffer, TAE solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificates
Informazioni su questo articolo
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00236357
3 varianti
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00236357
Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
- Catalog No:
- J63931.K2
- J63931.K3
- J63931.K7
- Aspetto:
- Colourless
- Colourless
- Colourless
- Forma fisica:
- Liquid
- Liquid
- Liquid
- N. MDL:
- MFCD00236357
- MFCD00236357
- MFCD00236357
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Tipo di conf.ConfDisponibilitàPrice
- J63931.K2TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)bottiglia in vetro1 LLog in per disponibilità1 * 1 L230.00 SFr.Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.J63931.K2AspettoColourlessForma fisicaLiquidN. MDLMFCD00236357 - J63931.K3TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)bottiglia in vetro2 LLog in per disponibilità1 * 2 L408.00 SFr.Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.J63931.K3AspettoColourlessForma fisicaLiquidN. MDLMFCD00236357 - J63931.K7TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)bottiglia in vetro4 LLog in per disponibilità1 * 4 L777.00 SFr.Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.J63931.K7AspettoColourlessForma fisicaLiquidN. MDLMFCD00236357