Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Arancio metile
Arancio metile 0,05% in soluzione acquosa Indicatore pH
Arancio metile 0,05% in soluzione acquosa Indicatore pH
HACH14832
:
Hach
:
Arancio metile 0,05% in soluzione acquosa Indicatore pH
HACH14832
:
Hach
:
Tipo di conf.:
Dropping bottle, marked
Conf:
1
Seq:
2440
Pk Info:
100 ml
:
:
327.34 g/mol
:
Ambiente
:
208-925-3
:
547-58-0
:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
:
MFCD00007502