ContactUsLinkComponent
Cloruro di bario 0.1 mol/l (0.2 N) in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur.
Irritante
Cloruro di bario 0.1 mol/l (0.2 N) in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur.
Codice catalogo CMPL3000600
Nome del fornitore:  CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Numero CAS:  
Irritante
Cloruro di bario 0.1 mol/l (0.2 N) in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur.
Codice catalogo CMPL3000600
Nome del fornitore:  CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :208.24 g/mol
Densità:1,034 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:233-788-1
UN:3287
ADR:6.1,III
 :GHS07
Numero CAS:10361-37-2
Formula:BaCl₂
Numero MDL:MFCD00003445