Orders LinkContactUsLinkComponent
5-Methoxy-2-nitrobenzonitrile
Marketsource
Nome del fornitore:   ACTIVATE SCIENTIFIC
5-Methoxy-2-nitrobenzonitrile
Nome del fornitore:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Certificates
5-Methoxy-2-nitrobenzonitrile
2 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:38469-84-0
  • Formula:C₈H₆N₂O₃
  • Numero MDL:MFCD09056823
  • Molecular Weight:178.1500 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource