Buffer, EDTA buffer solution pH 8,5 (0,5 mol/L)
Codice catalogo R013
Nome del fornitore: G-Biosciences
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Descrizione:EDTA buffer solution pH 8,5 (0,5 mol/l)
Specifiche
Informazioni su questo articolo
A DNase and RNase free solution of 0.5M EDTA.