Orders LinkContactUsLinkComponent
Cleanroom trousers, elasticated
Cleanroom trousers, elasticated
Nome del fornitore:   FRISTADS KANSAS
Cleanroom trousers, elasticated
Nome del fornitore:  FRISTADS KANSAS
Certificates
Cleanroom trousers, elasticated
6 varianti
Product Details & Documents
These trousers are made of XA32 fabric consisting of 99% polyester and 1% conductive fibres. The fibres are continuous filament fibres, which means that the garments do not emit particles or fibres. The carbon filaments produce good static discharge, thus preventing static charging and minimising triboelectric attraction of particles and fibres. This makes the garments very suitable for activities such as vehicle spraying.
  • Tracksuit-style
  • Elasticated waistband with drawstring
  • Open side legs
  • Inside key pocket
Weight: 125 g/m²
Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • KWIN100631410XS
  • KWIN100631410S
  • KWIN100631410M
  • KWIN100631410L
  • KWIN100631410XL
  • KWIN1006314102XL
  • Modello:
  • Elasticated waist
  • Elasticated waist
  • Elasticated waist
  • Elasticated waist
  • Elasticated waist
  • Elasticated waist
  • Applicazioni per abiti:
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Risk area:
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Genere:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Tessuto:
  • 99% polyester and 1% conductive fibre
  • 99% polyester and 1% conductive fibre
  • 99% polyester and 1% conductive fibre
  • 99% polyester and 1% conductive fibre
  • 99% polyester and 1% conductive fibre
  • 99% polyester and 1% conductive fibre
  • Peso:
  • 125 g/m²
  • 125 g/m²
  • 125 g/m²
  • 125 g/m²
  • 125 g/m²
  • 125 g/m²
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Taglia dell'abbigliamento
    Disponibilità
    Price
  • lavanda
    XS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 90.90
    SFr. 90.90
    1 * 1 ST
       SFr. 90.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100631410XS
    Modello
    Elasticated waist
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom
    Risk area
    Anti-static
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tessuto
    99% polyester and 1% conductive fibre
    Peso
    125 g/m²
  • lavanda
    S
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 90.90
    SFr. 90.90
    1 * 1 ST
       SFr. 90.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100631410S
    Modello
    Elasticated waist
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom
    Risk area
    Anti-static
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tessuto
    99% polyester and 1% conductive fibre
    Peso
    125 g/m²
  • lavanda
    M
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 90.90
    SFr. 90.90
    1 * 1 ST
       SFr. 90.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100631410M
    Modello
    Elasticated waist
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom
    Risk area
    Anti-static
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tessuto
    99% polyester and 1% conductive fibre
    Peso
    125 g/m²
  • lavanda
    L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 90.90
    SFr. 90.90
    1 * 1 ST
       SFr. 90.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100631410L
    Modello
    Elasticated waist
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom
    Risk area
    Anti-static
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tessuto
    99% polyester and 1% conductive fibre
    Peso
    125 g/m²
  • lavanda
    XL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 90.90
    SFr. 90.90
    1 * 1 ST
       SFr. 90.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN100631410XL
    Modello
    Elasticated waist
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom
    Risk area
    Anti-static
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tessuto
    99% polyester and 1% conductive fibre
    Peso
    125 g/m²
  • lavanda
    XXL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 90.90
    SFr. 90.90
    1 * 1 ST
       SFr. 90.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KWIN1006314102XL
    Modello
    Elasticated waist
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom
    Risk area
    Anti-static
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tessuto
    99% polyester and 1% conductive fibre
    Peso
    125 g/m²