Equipotential bonding electrode
Bonding electrode ZU 0073, max. 130 °C, Corpo in vetro, anello in platino, 5×120 mm, S8 (DIN coax), 5 m cable, ORP measurements, monitoring the reference system of the pH sensor
Catalog # KNICZU0073
Supplier: KNICK
Jump to:
Product Details & Documents
Electrode for monitoring the reference system of the pH sensor or for simultaneous ORP measurements.
Specifications
- Connettore:S8 (DIN coax), 5 m cable
- Ø×L:5×120 mm
- Per:ORP measurements, monitoring the reference system of the pH sensor
- Tipo:Bonding electrode ZU 0073
- Materiale:Corpo in vetro, anello in platino
- Temperatura:max. 130 °C
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..