Box isolanti per TP 5 P, bottiglie/contenitori compresi
701-0084
: MAXX
- Descrizione:Box isolante, 24x1000 ml
- Seq:03
- Conf:1
Ciascun contenitore isolante riportato nella tabella sottostante ha un distributore integrato per la configurazione della relativa bottiglia. Il campionatore TP 5 P è montato in modo semplice sul coperchio del contenitore isolante.
: Per dettagli sulle scatole isolanti per contenitori di altre dimensioni e per le opzioni di raffreddamento attivo, visitare il sito Web o contattare l'ufficio vendite Avantor locale.