- Descrizione:Sedia da ufficio, in tessuto blu
- Altezza:470 - 620 mm
- Environmentally Preferable:Materiali sostenibili,Produzione a basso impatto,Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- Conf:1
La sedia è disponibile con base a stella realizzata in acciaio tubolare a elevata resistenza, particolarmente robusto e duraturo. Il design piatto riduce il rischio di inciampo.
- Altezza e inclinazione dello schienale regolabili
- Seduta regolabile in altezza con colonna a gas
- Base in alluminio a 5 raggi
La combinazione perfetta di comodità ed ergonomia per prestazioni ottimali. Il morbido rivestimento di alta qualità è traspirante e particolarmente resistente. Cuscini anatomici con supporto pelvico e lombare.
Piedini: i piedini, grandi e in plastica impermeabile, offrono un elevato livello di stabilità.
Rotelle: rotelle doppie con freni sensibili al carico, adatte al pavimento. Tutte le sedie sono fornite di serie di rotelle morbide adatte ai pavimenti duri. Su richiesta è possibile ordinare rotelle dure per pavimenti morbidi.
Tecnologia Stop and Go: per motivi di sicurezza le sedie il cui sedile è alto più di 650 mm non devono essere spostabili durante l'uso. Grazie alle innovative ruote Stop and Go, queste sedie sono mobili solo quando nessuno è seduto su di esse.