Orders LinkContactUsLinkComponent
Cold storage jacket, CS10
 :   Portwest
Cold storage jacket, CS10
 :  Portwest
Cold storage jacket, CS10
Cold storage jacket, CS10
This three-quarter-length freezer jacket is made of 100% breathable polyester, Oxford Weave, with a stain resistant finish and polyester lining. The jackets guarantee to cover chill (+2 to −5 °C) through to cold store (−25 °C) to deep freeze (−40 °C).
  • Fleece-lined collar, pack-away hood
  • Heavy-duty two-way zipper allows maximum wearer flexibility
  • Extra long knitted cuffs with thumb holes provide extra warmth
  • Reflective tape around the chest and back for extra visibility
  • Chest pocket with a clear ID pocket for security and personalisation
  • Mobile phone pocket under stormflap
  • Radio-loop
Weight (outer fabric): 150 g/m²
Weight (polyester lining): 60 g/m²
Weight (polyester filling): 300 g/m²
 : EN 342: 0.534M2. K/W(B) (X1X)
  • Catalog No:
  • PRTWCS10NARS
  • PRTWCS10NARM
  • PRTWCS10NARL
  • PRTWCS10NARXL
  • PRTWCS10NARXXL
  • PRTWCS10NARXXXL
  • Modello:
  • CS10
  • CS10
  • CS10
  • CS10
  • CS10
  • CS10
  • Applicazioni per abiti:
  • Industrial
  • Industrial
  • Industrial
  • Industrial
  • Industrial
  • Industrial
  • Risk area:
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Genere:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Tipo di chiusura:
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Tessuto:
  • 100% breathable polyester, Oxford Weave, polyester lining
  • 100% breathable polyester, Oxford Weave, polyester lining
  • 100% breathable polyester, Oxford Weave, polyester lining
  • 100% breathable polyester, Oxford Weave, polyester lining
  • 100% breathable polyester, Oxford Weave, polyester lining
  • 100% breathable polyester, Oxford Weave, polyester lining
  • Peso:
  • 150 g/m²
  • 150 g/m²
  • 150 g/m²
  • 150 g/m²
  • 150 g/m²
  • 150 g/m²
Product Family Options
  • Colore
    Taglia dell'abbigliamento
  • blu scuro
    S
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 208.00
    SFr. 208.00
    1 * 1 ST
       SFr. 208.00
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWCS10NARS
    Modello
    CS10
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Risk area
    Cold
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% breathable polyester, Oxford Weave, polyester lining
    Peso
    150 g/m²
  • blu scuro
    M
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 208.00
    SFr. 208.00
    1 * 1 ST
       SFr. 208.00
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWCS10NARM
    Modello
    CS10
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Risk area
    Cold
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% breathable polyester, Oxford Weave, polyester lining
    Peso
    150 g/m²
  • blu scuro
    L
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 208.00
    SFr. 208.00
    1 * 1 ST
       SFr. 208.00
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWCS10NARL
    Modello
    CS10
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Risk area
    Cold
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% breathable polyester, Oxford Weave, polyester lining
    Peso
    150 g/m²
  • blu scuro
    XL
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 208.00
    SFr. 208.00
    1 * 1 ST
       SFr. 208.00
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWCS10NARXL
    Modello
    CS10
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Risk area
    Cold
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% breathable polyester, Oxford Weave, polyester lining
    Peso
    150 g/m²
  • blu scuro
    XXL
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 208.00
    SFr. 208.00
    1 * 1 ST
       SFr. 208.00
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWCS10NARXXL
    Modello
    CS10
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Risk area
    Cold
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% breathable polyester, Oxford Weave, polyester lining
    Peso
    150 g/m²
  • blu scuro
    3XL
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 208.00
    SFr. 208.00
    1 * 1 ST
       SFr. 208.00
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWCS10NARXXXL
    Modello
    CS10
    Applicazioni per abiti
    Industrial
    Risk area
    Cold
    Genere
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    100% breathable polyester, Oxford Weave, polyester lining
    Peso
    150 g/m²