Rain jacket, Sheffer 698Z
Nome del fornitore: SIOEN
Informazioni su questo articolo
Highly breathable rain jacket made of Siopor regular fabric consisting of 100% polyester (plain weave) with water-repellent PU coating. With fixed mesh lining in body and polyester lining in sleeves.
- Straight collar with foldaway hood, zip closure under flap with press studs
- Two patched pockets
- Round inset sleeves, narrowing by press studs
- Underarm ventilation
- Zipper in back lining for placing logos
Back length: 85 cm
Weight: 155 g/m²
: EN 343 (3-3)
12 varianti
Product Details & Documents
Highly breathable rain jacket made of Siopor regular fabric consisting of 100% polyester (plain weave) with water-repellent PU coating. With fixed mesh lining in body and polyester lining in sleeves.
- Straight collar with foldaway hood, zip closure under flap with press studs
- Two patched pockets
- Round inset sleeves, narrowing by press studs
- Underarm ventilation
- Zipper in back lining for placing logos
Back length: 85 cm
Weight: 155 g/m²
: EN 343 (3-3)
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- SIOE698Z/B75/S
- SIOE698Z/B75/M
- SIOE698Z/B75/L
- SIOE698Z/B75/1XL
- SIOE698Z/B75/2XL
- SIOE698Z/B75/3XL
- SIOE698Z/A41/S
- SIOE698Z/A41/M
- SIOE698Z/A41/L
- SIOE698Z/A41/1XL
- SIOE698Z/A41/2XL
- SIOE698Z/A41/3XL
- Modello:
- 698Z Sheffer
- 698Z Sheffer
- 698Z Sheffer
- 698Z Sheffer
- 698Z Sheffer
- 698Z Sheffer
- 698Z Sheffer
- 698Z Sheffer
- 698Z Sheffer
- 698Z Sheffer
- 698Z Sheffer
- 698Z Sheffer
- Applicazioni per abiti:
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Risk area:
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Genere:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Tipo di chiusura:
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Tessuto:
- Polyester/PU
- Polyester/PU
- Polyester/PU
- Polyester/PU
- Polyester/PU
- Polyester/PU
- Polyester/PU
- Polyester/PU
- Polyester/PU
- Polyester/PU
- Polyester/PU
- Polyester/PU
- Peso:
- 155 g/m²
- 155 g/m²
- 155 g/m²
- 155 g/m²
- 155 g/m²
- 155 g/m²
- 155 g/m²
- 155 g/m²
- 155 g/m²
- 155 g/m²
- 155 g/m²
- 155 g/m²
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- ColoreTaglia dell'abbigliamentoDisponibilitàPrice
- Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SIOE698Z/B75/SModello698Z ShefferApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenereUnisexSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessutoPolyester/PUPeso155 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SIOE698Z/B75/MModello698Z ShefferApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenereUnisexSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessutoPolyester/PUPeso155 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SIOE698Z/B75/LModello698Z ShefferApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenereUnisexSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessutoPolyester/PUPeso155 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SIOE698Z/B75/1XLModello698Z ShefferApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenereUnisexSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessutoPolyester/PUPeso155 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SIOE698Z/B75/2XLModello698Z ShefferApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenereUnisexSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessutoPolyester/PUPeso155 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SIOE698Z/B75/3XLModello698Z ShefferApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenereUnisexSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessutoPolyester/PUPeso155 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SIOE698Z/A41/SModello698Z ShefferApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenereUnisexSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessutoPolyester/PUPeso155 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SIOE698Z/A41/MModello698Z ShefferApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenereUnisexSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessutoPolyester/PUPeso155 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SIOE698Z/A41/LModello698Z ShefferApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenereUnisexSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessutoPolyester/PUPeso155 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SIOE698Z/A41/1XLModello698Z ShefferApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenereUnisexSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessutoPolyester/PUPeso155 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SIOE698Z/A41/2XLModello698Z ShefferApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenereUnisexSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessutoPolyester/PUPeso155 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SIOE698Z/A41/3XLModello698Z ShefferApplicazioni per abitiOutdoorRisk areaRain (waterproof)GenereUnisexSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon chiusura a zipTessutoPolyester/PUPeso155 g/m²