ContactUsLinkComponent
High visibility bomber jacket with detachable sleeves, Diezel 351A
High visibility bomber jacket with detachable sleeves, Diezel 351A
Supplier:  SIOEN
Certificates
undefined
High visibility bomber jacket with detachable sleeves, Diezel 351A
Supplier:  SIOEN
Specifications
  • Catalog No:
  • SIOE351A/FC1/S
  • SIOE351A/FC1/M
  • SIOE351A/FC1/L
  • SIOE351A/FC1/3XL
  • SIOE351A/FC1/2XL
  • SIOE351A/FC1/1XL
  • Modello:
  • 351A Diezel
  • 351A Diezel
  • 351A Diezel
  • 351A Diezel
  • 351A Diezel
  • 351A Diezel
  • Applicazioni per abiti:
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Risk area:
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Genere:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Tipo di chiusura:
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Tessuto:
  • Polyester/PU
  • Polyester/PU
  • Polyester/PU
  • Polyester/PU
  • Polyester/PU
  • Polyester/PU
  • Peso:
  • 195 g/m²
  • 195 g/m²
  • 195 g/m²
  • 195 g/m²
  • 195 g/m²
  • 195 g/m²