Orders LinkContactUsLinkComponent
Boot covers, 440
Boot covers, 440
bianco
Codice catalogo MMMA440
Nome del fornitore:   3M
Boot covers, 440
Codice catalogo MMMA440
Nome del fornitore:  3M
Boot covers, 440
Boot covers, 440
bianco
Price
SFr. 328.00
Log in per disponibilità
1 * 200 ST
Product Details & Documents
These boot covers are made of combined SMS laminate and provide protection agaoinst non hazardous liquids and dust.
  • Anti-static treated
  • With ties for an excellent fit
  • Serged seams
Length: 406 mm.
 : Cat. I.
Specifiche
  • Colore:
    bianco
  • Cat. No.:
    MMMA440
  • Applicazioni per abiti:
    Laboratory