Specifications
- Velocità palette:200/230/260 ±5
- Descrizione:Kit omogeneizzatore Stomacher® 400 Circulator
- Seq:01
- Modello:Stomacher® 400
- Tensione rete:220 V, 60 Hz
- Potenza:140 W
- Timer:0 – 99 min 59 s
- Peso:23 kg
- L×P×A:330×355×300 mm
- Conf:1
Specifications
About this item
Per volumi di campioni 80 to 400 ml, gli omogeneizzatori da laboratorio Stomacher® consentono di miscelare e omogeneizzare un'ampia gamma di campioni da laboratorio in modo veloce e affidabile. Le macchine Stomacher® funzionano grazie all'azione esercitata da due palette con moto alternato su un campione racchiuso in un sacchetto di plastica sterile.
- 3 year warranty, 10 year service and spare parts
- Safe containment of sample in sterile plastic bag prevents cross-contamination
- Improved organism recovery
- Hands-free auto-run
- Countdown of processing time
- Programmable paddle speed and time setting
L'azione delle palette dello Stomacher® 400 Circulator è progettata per massimizzare l'estrazione di microorganismi dai campioni alimentari. Le palette frantumano, lavano e fanno circolare il campione all'interno del sacchetto e offrono prestazioni superiori rispetto ai modelli a palette rettangolari in applicazioni su un'ampia gamma di tipi e tessuti di campioni alimentari. In microbiologia alimentare, se gli organismi non vengono estratti dal campione e convertiti in sospensioni, qualsiasi tentativo successivo di coltivarli o rilevarli viene compromesso.