pH buffer solutions, colour coded
Nome del fornitore: Hach
Vai a
Informazioni su questo articolo
For calibration of pH meters
- Colour coded for easy identification
- Accuracy (pH): ±0,02 at 25 °C
Certifications: Traceable to NIST.
12 varianti
Product Details & Documents
For calibration of pH meters
- Colour coded for easy identification
- Accuracy (pH): ±0,02 at 25 °C
Certifications: Traceable to NIST.
Product Family Options
Individual pH buffer solutions
Informazioni sul prodotto
- Valore pHAccuratezza pHTipo di tampone pHColoreTemperatura di riferimentoConfDisponibilitàPrice
- HACH2283426Buffer solution
- HACH2283436Buffer solution
- HACH2283449.99Soluzione tampone
- HACH2283461Buffer solution
- HACH2283526Buffer solution
- HACH2283536Buffer solution
- HACH2283549.99Soluzione tampone
- HACH2283561Buffer solution
- HACH2283626Buffer solution
- HACH2283649.99Soluzione tampone
- HACH2283661Buffer solution
Buffer kit
Informazioni sul prodotto
- Valore pHAccuratezza pHTipo di tampone pHColoreTemperatura di riferimentoConfDisponibilitàPrice
- 705-1029Buffer solution kit, pH 4,01 (red)/7,00 (yellow)/10,01 (blue), 500 ml eachBuffer solution kit, pH 4,01 (red)/7,00 (yellow)/10,01 (blue), 500 ml each4,01/7,00/10,01-1 KITLog in per disponibilità1 * 1 KITSFr. 85.70