A-1 medium broth MPN tubes
Codice catalogo HACH2560915
Nome del fornitore: Hach
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:15
- Standard:-
- Descrizione:A-1 medium broth MPN tubes
Specifiche
Informazioni su questo articolo
A-1 Medium broth tubes provide detection of faecal coliform bacteria using the Most Probable Number (MPN) method.
- Save time and labor costs
- Minimal training requirements