ContactUsLinkComponent
Optical refractometers, Rhino Duo-Chek®
Optical refractometers, Rhino Duo-Chek®
Supplier:  REICHERT
Certificates
undefined
Optical refractometers, Rhino Duo-Chek®
Supplier:  REICHERT
Specifications
  • Catalog No:
  • 635-2526
  • REIC137584L0
  • Bilance:
  • 0 - 70 % ethylene ; 0 - 61 % propylene
  • 0 - 70 % ethylene ; 0 - 61 % propylene
  • Temperatura d'uso:
  • −48...0 °C
  • −48...0 °C
  • Risoluzione:
  • 3 °C
  • 3 °C
  • Range di compensazione della temperatura:
  • −18...+40 °C
  • −18...+40 °C
  • Precisione della temperatura:
  • ±0,55 °C
  • ±0,55 °C