Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic colony counter, Scan® 300
Automatic colony counter, Scan® 300
Automatic colony counter, 300
Codice catalogo INSC436300
Nome del fornitore:   INTERSCIENCE
Automatic colony counter, Scan® 300
Codice catalogo INSC436300
Nome del fornitore:  INTERSCIENCE
Automatic colony counter, Scan® 300
Automatic colony counter, Scan® 300
Automatic colony counter, 300
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Automatic colony counter with a digital camera and high technology software.
  • Can be linked to a PC via a FireWire connection
  • Minimum size of colonies: 0,1 mm
  • Count all colonies in less than one second for a fast, accurate, and traceable reading of the result
Specifiche
  • Modello:
    300
  • Descrizione:
    Automatic colony counter
  • Dimensioni capsula:
    55 – 90 mm Petri dishes and Spiral® plating
  • Cat. No.:
    INSC436300
  • Elettrico:
    240 V/50 − 60 Hz
  • Peso:
    8,4 kg
  • Risoluzione:
    640×480 pixels
  • Ingrandimento:
  • L×P×A:
    280×270×290 mm
  • Fotocamera:
    CCD colour camera
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lente di ingrandimento su braccio flessibile
    Lente di ingrandimento su braccio flessibile
    710-1869
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 360.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Griglie a spirale, Ø 60 e 150 mm
    Griglie a spirale, Ø 60 e 150 mm
    INSC435010
    Log in per disponibilità
    1 * 1 SET - SFr. 165.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Griglia Wolffhuegel
    Griglia Wolffhuegel
    INSC435020
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 165.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Adattatore per capsule da 55 mm
    Adattatore per capsule da 55 mm
    INSC436005
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 186.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • All media adapter, Petrifilm™
    All media adapter, Petrifilm™
    710-1890
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 310.00